4-Nitro-o-anisidin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxy-4-nitroanilin, 2-Amino-5-nitroanisol
150640050 150641000 150645000
ACRO150640050EA 27.4 EUR
ACRO150640050 ACRO150641000 ACRO150645000
4-Nitro-o-anisidin 99%
4-Nitro-o-anisidin
Formel: C₇H₈N₂O₃
Siedepunkt: 364 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 139…142 °C
Dichte: 1,2112 g/cm³ (156 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007363
CAS-Nummer: 97-52-9
EINECS: 202-588-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 142 °C
GC ≥98.5 %