4-Nitro-o-anisidin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B24220.14 B24220.22 B24220.36
B24220.14EA 23.9 EUR
B24220.14 B24220.22 B24220.36
4-Nitro-o-anisidin ≥99%
4-Nitro-o-anisidin
Purity: 99% CAS No.: 97-52-9 Molecular Formula: C7H8N2O3 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 138-142° Beilstein Reference: 879619
Formel: C₇H₈N₂O₃
Siedepunkt: 364 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138…142 °C
Dichte: 1,211
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007363
CAS-Nummer: 97-52-9
EINECS: 202-588-6