5-Nitro-o-anisidin

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 2-Amino-4-nitroanisol, 2-Methoxy-5-nitroanilin

NRB03410.250 NRB03410.1
CHMPNRB03410.250EA 0 EUR
CHMPNRB03410.250 MAYBNRB03410.1
5-Nitro-o-anisidin
5-Nitro-o-anisidin
Formel: C₇H₈N₂O₃
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 118 °C
Dichte: 1,2068 g/cm³ (156 °C)
MDL: MFCD00007261
CAS-Nummer: 99-59-2
EINECS: 202-770-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR