2-Nitro-p-anisidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methoxy-2-nitroanilin, 4-Amino-3-nitroanisol
125960250 125961000 125965000
ACRO125960250EA 22.7 EUR
ACRO125960250 ACRO125961000 ACRO125965000
2-Nitro-p-anisidin 97%
2-Nitro-p-anisidin
Formel: C₇H₈N₂O₃
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 123…126 °C
Flammpunkt: ≥ 200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007152
CAS-Nummer: 96-96-8
EINECS: 202-547-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 18.13 to 19.07 % N
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm