2-Nitro-p-anisidin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methoxy-2-nitroanilin, 4-Amino-3-nitroanisol
A11673.0E A11673.22 A11673.36
A11673.0EEA 414 EUR
A11673.0E A11673.22 A11673.36
2-Nitro-p-anisidin ≥99%
2-Nitro-p-anisidin
Purity: 99% CAS No.: 96-96-8 Molecular Formula: C7H8N2O3 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 126-128° Beilstein Reference: 880318 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007152
Formel: C₇H₈N₂O₃
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 126…128 °C
Flammpunkt: >200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007152
CAS-Nummer: 96-96-8
EINECS: 202-547-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II