2,4-Dinitrophenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1,3-Dinitro-4-hydroxybenzol, α-Dinitrophenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D198501-5G D198501-100G D198501-1KG
SIALD198501-5GEA 26.6 EUR
SIALD198501-5G SIALD198501-100G SIALD198501-1KG
2,4-Dinitrophenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitrophenol
Formel: C₆H₄N₂O₅
Molecular Weight: 184,11 g/mol
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132…133 °C
Dichte: ∼1,675 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 51-28-5
EINECS: 200-087-7
UN: 1320
ADR: 4.1,I
Merck Index: 13,03309

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR