2-Methoxy-4-nitrophenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
310370050 310370250
ACRO310370050EA 47.3 EUR
ACRO310370050 ACRO310370250
2-Methoxy-4-nitrophenol 97%
2-Methoxy-4-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₄
Schmelzpunkt: 99…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012143
CAS-Nummer: 3251-56-7
EINECS: 221-839-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
GC ≥96.0 %