5-Methoxy-2-nitrophenol
Lieferant: CHEMPUR
NRB01450.250 NRB01450.1
CHMPNRB01450.250EA 0 EUR
CHMPNRB01450.250 MAYBNRB01450.1
5-Methoxy-2-nitrophenol
5-Methoxy-2-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₄
Molecular Weight: 169,14 g/mol
Schmelzpunkt: 95 °C
MDL: MFCD00100932
CAS-Nummer: 704-14-3