(Methylsulfonyl)benzol 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Methylphenylsulfon

353040050 353040250
ACRO353040050EA 45.8 EUR
ACRO353040050 ACRO353040250
(Methylsulfonyl)benzol 99%
(Methylsulphonyl)benzene
Formel: C₇H₈O₂S
Molecular Weight: 156,21 g/mol
Schmelzpunkt: 85…88 °C
MDL: MFCD00014741
CAS-Nummer: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 88 °C
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR