Benzolsulfonamid ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Phenylsulfonsäureamid, Benzolsulfonsäureamid

A10891.0B A10891.30
A10891.0BEA 85 EUR
A10891.0B A10891.30
Benzolsulfonamid ≥98%
Benzolsulfonamid

Purity: 98+% CAS No.: 98-10-2 Molecular Formula: C6H7NO2S Formula Weight: 157.19 Flash Point: 250°(482°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1100566 MDL No.: MFCD00007930

Formel: C₆H₇NO₂S
Schmelzpunkt: 151…154 °C
Flammpunkt: 250 °C (482 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007930
CAS-Nummer: 98-10-2
EINECS: 202-637-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR