Benzolsulfonamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Phenylsulfonsäureamid, Benzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21959.0100 8.21959.0500
8.21959.0100EA 32.4 EUR
8.21959.0100 8.21959.0500
Benzolsulfonamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzolsulfonamid
Formel: C₆H₇NO₂S
Molecular Weight: 157,19 g/mol
Schmelzpunkt: 149…152 °C
MDL: MFCD00007930
CAS-Nummer: 98-10-2
EINECS: 202-637-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 4.3 g/l (16 °C)
Melting Point 149 - 152 °C
Molar Mass 157.18 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 250 °C