Benzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Phenylsulfonsäureamid, Benzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
108146-100G 108146-500G 108146-5G
SIAL108146-100GEA 35.4 EUR
SIAL108146-100G SIAL108146-500G SIAL108146-5G
Benzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Benzolsulfonamid
Formel: C₆H₇NO₂S
Schmelzpunkt: 149…152 °C
MDL: MFCD00007930
CAS-Nummer: 98-10-2
EINECS: 202-637-1