ω-Brom-4-cyanacetophenon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Brom-4'-cyanacetophenon, 4-Cyanphenacylbromid, Brommethyl-p-cyanphenylketon, 4-(Bromacetyl)benzonitril, α-Brom-4-cyanacetophenon
365360050
365360250
ACRO365360050EA
40.7
EUR
ACRO365360050
ACRO365360250
ω-Brom-4-cyanacetophenon 97%
ω-Brom-4-cyanacetophenon
Formel:
C₉H₆BrNO Molecular Weight: 224.06 g/mol Siedepunkt: 314 Schmelzpunkt: 85…88 °C |
MDL:
MFCD00052931 CAS-Nummer: 20099-89-2 UN: 2928 ADR: 6.1 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 90 to 96 °C |
GC | ≥96.0 % |