ω-Brom-4-cyanacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
SPB02347.0001 SPB02347.0010 SPB02347.1 SPB02347.10
MAYBSPB02347.0001EA 0 EUR
MAYBSPB02347.0001 MAYBSPB02347.0010 MAYBSPB02347.1 MAYBSPB02347.10
ω-Brom-4-cyanacetophenon
ω-Brom-4-cyanacetophenon
Formel: C₉H₆BrNO
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92…94 °C
MDL: MFCD00052931
CAS-Nummer: 20099-89-2
UN: 2923
ADR: 8,II