ω-Brom-4-cyanacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF524.5 CFF524.10 018079-1G 018079-5G
CHMPCFF524.5EA 481 EUR
CHMPCFF524.5 CHMPCFF524.10 FLUO018079-1G FLUO018079-5G
ω-Brom-4-cyanacetophenon
ω-Brom-4-cyanacetophenon
Formel: C₉H₆BrNO
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92…94 °C
MDL: MFCD00052931
CAS-Nummer: 20099-89-2
UN: 2923
ADR: 8,II