ω-Brom-4-nitroacetophenon 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Brom-4'-nitroacetophenon, 4-Nitrophenacylbromid, Brommethyl-p-nitrophenylketon, α-Brom-4-nitroacetophenon

305480100 305480500
ACRO305480100EA 37 EUR
ACRO305480100 ACRO305480500
ω-Brom-4-nitroacetophenon 95%
ω-Brom-4-nitroacetophenon
Formel: C₈H₆BrNO₃
Schmelzpunkt: 94…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007356
CAS-Nummer: 99-81-0
EINECS: 202-789-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 100 °C
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR