3'-Brom-4'-fluoracetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B22091.14 B22091.06
B22091.14EA 237 EUR
B22091.14 B22091.06
3'-Brom-4'-fluoracetophenon ≥98%
3'-Brom-4'-fluoracetophenon
Purity: 98+% CAS No.: 1007-15-4 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 55-57° Boiling Point: 150°/12mm Beilstein Reference: 3088698 MDL No.: MFCD00042466
Formel: C₈H₆BrFO
Molecular Weight: 217,04 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042466
CAS-Nummer: 1007-15-4
EINECS: 213-750-0