3'-Brom-4'-fluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
010205-10G 010205-100G 010205-25G
FLUO010205-10GEA 43.1 EUR
FLUO010205-10G FLUO010205-100G FLUO010205-25G
3'-Brom-4'-fluoracetophenon
3'-Brom-4'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molecular Weight: 217,04 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 57 °C
MDL: MFCD00042466
CAS-Nummer: 1007-15-4
EINECS: 213-750-0