2,6-Dibrom-p-toluidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Dibrom-4-methylanilin, 4-Amino-3,5-dibromtoluol
A17184.14 A17184.22
A17184.14EA 49.5 EUR
A17184.14 A17184.22
2,6-Dibrom-p-toluidin ≥98%
2,6-Dibrom-p-toluidin
Purity: 98+% CAS No.: 6968-24-7 Molecular Formula: C7H7Br2N Formula Weight: 264.96 Melting Point: 72-76° Beilstein Reference: 2085782
Formel: C₇H₇Br₂N
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 72…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007641
CAS-Nummer: 6968-24-7
EINECS: 230-182-9