2',6'-Dichloracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
593753-1G 593753-5G
SIAL593753-1GEA 31.4 EUR
SIAL593753-1G SIAL593753-5G
2',6'-Dichloracetophenon, Sigma-Aldrich®
2',6'-Dichloracetophenon
Formel: C₈H₆Cl₂O
Molecular Weight: 189,04 g/mol
MDL: MFCD00016339
CAS-Nummer: 2040-05-3
EINECS: 218-035-7