2',6'-Dichlor-3'-fluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
009128-5G 009128-25G 009128-100G
FLUO009128-5GEA 0 EUR
FLUO009128-5G FLUO009128-25G FLUO009128-100G
2',6'-Dichlor-3'-fluoracetophenon
2',6'-Dichlor-3'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₅Cl₂FO
MDL: MFCD02093760
CAS-Nummer: 290835-85-7