2-Chlor-4'-fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Fluorphenacylchlorid, Chlormethyl-p-fluorphenylketon, 2-Chlor-1-(4-fluorphenyl)ethan-1-on, 2-Chlor-4'-fluoracetophenon, α-Chlor-4-fluoracetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
132888-100G 132888-25G
SIAL132888-100GEA 868 EUR
SIAL132888-100G SIAL132888-25G
2-Chlor-4'-fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Molecular Weight: 172,59 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45 °C
MDL: MFCD00011652
CAS-Nummer: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
UN: 3261
ADR: 8,II