4'-Chlor-3'-fluoracetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H26373.03 H26373.06 H26373.14
H26373.03EA 67 EUR
H26373.03 H26373.06 H26373.14
4'-Chlor-3'-fluoracetophenon ≥97%
4'-Chlor-3'-fluoracetophenon
Purity: 97% CAS No.: 151945-84-5 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 MDL No.: MFCD04115858
Formel: C₈H₆ClFO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115858
CAS-Nummer: 151945-84-5
EINECS: None