4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Chlor-5-(trifluormethyl)iodbenzol, 4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid, 1-Chlor-2-iod-4-(trifluormethyl)benzol
004484-25G 004484-100G
FLUO004484-25GEA 34.1 EUR
FLUO004484-25G FLUO004484-100G
4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid
4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃I
Molecular Weight: 306.45 g/mol
Siedepunkt: 58
Dichte: 1.92
MDL: MFCD00001037
CAS-Nummer: 672-57-1
EINECS: 211-593-2