2-Chlor-6-methylphenylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
SB01714DA SB01714EA SB01714.50
MAYBSB01714DAEA 195 EUR
MAYBSB01714DA MAYBSB01714EA MAYBSB01714.50
2-Chlor-6-methylphenylisocyanat
2-Chlor-6-methylphenylisocyanat
Formel: C₈H₆ClNO
Molecular Weight: 167,59 g/mol
Siedepunkt: 73…75 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00037030
CAS-Nummer: 40398-01-4