4-Chlor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
309130050 AC30913.10 AC30913.50 309130250
ACRO309130050EA 80.1 EUR
ACRO309130050 MAYBAC30913.10 MAYBAC30913.50 ACRO309130250
4-Chlor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat 98%
4-Chlor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Molecular Weight: 221.57 g/mol
Siedepunkt: 86…90 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…37 °C
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013874
CAS-Nummer: 327-78-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 37 °C
GC ≥97.5 %