2-Chlorbenzylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Chloro-2-(isothiocyanatomethyl)benzene
002527-5G 002527-1G
FLUO002527-5GEA 206 EUR
FLUO002527-5G FLUO002527-1G
2-Chlorbenzylisothiocyanat
2-Chlorbenzylisothiocyanat
Formel: C₈H₆ClNS
Siedepunkt: 94…98 °C (0,2 mmHg)
Dichte: 1,282 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041110
CAS-Nummer: 18967-44-7