2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Paeonol
121330100 121330500
ACRO121330100EA 48.2 EUR
ACRO121330100 ACRO121330500
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon 99%
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 154
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008730
CAS-Nummer: 552-41-0
EINECS: 209-012-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %