2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Paeonol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H35803-10G H35803-1G
SIALH35803-10GEA 76.2 EUR
SIALH35803-10G SIALH35803-1G
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 51
Dichte: 1.1604 g/cm³ (40 °C)
MDL: MFCD00008730
CAS-Nummer: 552-41-0
EINECS: 209-012-2