2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenone, 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
331240050 331240250
ACRO331240050EA 49.8 EUR
ACRO331240050 ACRO331240250
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenon 99%
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 281 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00008731
CAS-Nummer: 705-15-7
EINECS: 211-882-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 51 °C
GC ≥98.5 %