2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenone, 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
A19216.06 A19216.14
A19216.06EA 58.6 EUR
A19216.06 A19216.14
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenon ≥99%
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenon
Purity: 99% CAS No.: 705-15-7 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-50° Beilstein Reference: 1239364 MDL No.: MFCD00008731
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 281
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008731
CAS-Nummer: 705-15-7
EINECS: 211-882-3