2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenone, 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
114995-25G 114995-5G
SIAL114995-25GEA 89.8 EUR
SIAL114995-25G SIAL114995-5G
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 281
Schmelzpunkt: 113
MDL: MFCD00008731
CAS-Nummer: 705-15-7
EINECS: 211-882-3