3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Hydroxy-4-methoxyacetophenone
679704-1G 679704-5G
SIAL679704-1GEA 91.7 EUR
SIAL679704-1G SIAL679704-5G
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
MDL: MFCD00182975
CAS-Nummer: 6100-74-9