4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Apocynin, Acetovanillon
102420250
102421000
102425000
ACRO102420250EA
36.3
EUR
ACRO102420250
ACRO102421000
ACRO102425000
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon 98%
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166.18 g/mol Siedepunkt: 295…300 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 112…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008747 CAS-Nummer: 498-02-2 EINECS: 207-854-5 Merck Index: 13,00746 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 112 to 116 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥97.5 % |