4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Apocynin, Acetovanillon
A10439.18 A10439.30 A10439.36
A10439.18EA 48.1 EUR
A10439.18 A10439.30 A10439.36
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon ≥98%
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 498-02-2 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 112-116° Boiling Point: 295-300° Merck Reference: 14,741 MDL No.: MFCD00008747
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 295…300 °C
Schmelzpunkt: 112…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008747
CAS-Nummer: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 13,00746