4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Apocynin, Acetovanillon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A10809-25G A10809-100G
SIALA10809-25GEA 32.5 EUR
SIALA10809-25G SIALA10809-100G
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 295
Schmelzpunkt: 115
MDL: MFCD00008747
CAS-Nummer: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 13,00746