4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W508454-100G W508454-10KG W508454-1KG
SIALW508454-100GEA 106 EUR
SIALW508454-100G SIALW508454-10KG SIALW508454-1KG
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
MDL: MFCD00008747
CAS-Nummer: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 13,00746