1-Phenyl-1,2-propandion 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Phenylpropan-1,2-dion
207360050 207360010
ACRO207360050EA 86.7 EUR
ACRO207360050 ACRO207360010
1-Phenyl-1,2-propandion 98%
1-Phenyl-1,2-propandion
Formel: C₆H₅C(O)C(O)CH₃
Molecular Weight: 148.16 g/mol
Siedepunkt: 103…105 °C (14 mmHg)
Dichte: 1.116
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008755
CAS-Nummer: 579-07-7
EINECS: 209-435-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1394d5392b739ebd2496078378d299949ea575ae&vid=b85d2a588e386bc41f5caca908cd1530a3da9131&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %