1-Phenyl-1,2-propandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Phenylpropan-1,2-dion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
223034-1G 223034-5G
SIAL223034-1GEA 56.6 EUR
SIAL223034-1G SIAL223034-5G
1-Phenyl-1,2-propandion, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-1,2-propandion
Formel: C₆H₅C(O)C(O)CH₃
Molecular Weight: 148.16 g/mol
Siedepunkt: 228
Dichte: 1.116
MDL: MFCD00008755
CAS-Nummer: 579-07-7
EINECS: 209-435-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1394d5392b739ebd2496078378d299949ea575ae&vid=b85d2a588e386bc41f5caca908cd1530a3da9131&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable