1-Phenyl-1,2-propandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Phenylpropan-1,2-dion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W322601-100G-K W322601-1KG-K W322601-5KG-K
SIALW322601-100G-KEA 236 EUR
SIALW322601-100G-K SIALW322601-1KG-K SIALW322601-5KG-K
1-Phenyl-1,2-propandion, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-1,2-propandion
Formel: C₆H₅C(O)C(O)CH₃
Molecular Weight: 148.16 g/mol
Siedepunkt: 228
Dichte: 1.116
MDL: MFCD00008755
CAS-Nummer: 579-07-7
EINECS: 209-435-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1394d5392b739ebd2496078378d299949ea575ae&vid=b85d2a588e386bc41f5caca908cd1530a3da9131&prid=web&clid=SAPDAM