2'-Acetoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
o-Acetylphenylacetat, 2-Acetylphenylacetat, Essigsäure(2-acetylphenyl)ester
B21624.06
B21624.14
B21624.06EA
34.1
EUR
B21624.06
B21624.14
2'-Acetoxyacetophenon ≥98%
2'-Acetoxyacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 7250-94-4
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 88-91°
Boiling Point: 118°/19mm
MDL No.: MFCD00017223
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Molecular Weight: 178,19 g/mol Siedepunkt: 118 °C (19 mmHg) Schmelzpunkt: 88…91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017223 CAS-Nummer: 7250-94-4 |