ω,ω-Difluoracetophenon 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2-Difluoracetophenon, α,α-Difluoracetophenon
H25750.03
H25750.MD
H25750.06
H25750.03EA
117
EUR
H25750.03
H25750.MD
H25750.06
ω,ω-Difluoracetophenon 95%
ω,ω-Difluoracetophenon
Purity: 95%
CAS No.: 395-01-7
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Refractive Index: 1.4955
Odour: Characteristic
Boiling Point: 53-54°/12mm
MDL No.: MFCD06246879
Formel:
C₈H₆F₂O Molecular Weight: 156.13 g/mol Siedepunkt: 53…54 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 48…50 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06246879 CAS-Nummer: 395-01-7 |