2'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
A19884.06 A19884.14
A19884.06EA 93.4 EUR
A19884.06 A19884.14
2'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon ≥97%
2'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon
Purity: 97% CAS No.: 98619-07-9 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 696642
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154.14 g/mol
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142713
CAS-Nummer: 98619-07-9