4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
A16030.06
A16030.14
A16030.22
A16030.06EA
61.2
EUR
A16030.06
A16030.14
A16030.22
4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon ≥98%
4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 1481-27-2
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 98°(208°F)
Melting Point: 29-34°
Boiling Point: 65°/2mm
Beilstein Reference: 2249799
MDL No.: MFCD00143203
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154,14 g/mol Siedepunkt: 65 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 29…34 °C Flammpunkt: 98 °C (208 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143203 CAS-Nummer: 1481-27-2 |