2-Fluorbenzylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
006202-5G 006202-1G
FLUO006202-5GEA 142 EUR
FLUO006202-5G FLUO006202-1G
2-Fluorbenzylisothiocyanat
2-Fluorbenzylisothiocyanat
Formel: C₈H₆FNS
Molecular Weight: 167.21 g/mol
MDL: MFCD00046817
CAS-Nummer: 64382-80-5