2-(2-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB04252.1 BTB04252.10
MAYBBTB04252.1EA 0 EUR
MAYBBTB04252.1 MAYBBTB04252.10
2-(2-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin
2-(2-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₁₄H₁₂F₃NO₂
Molecular Weight: 283,25 g/mol
MDL: MFCD00052419
CAS-Nummer: 175135-08-7