3-Iod-p-toluidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A11485.06
A11485.14
A11485.22
A11485.06EA
35.3
EUR
A11485.06
A11485.14
A11485.22
3-Iod-p-toluidin ≥98%
3-Iod-p-toluidin
Purity: 98%
CAS No.: 35944-64-0
Molecular Formula: C7H8IN
Formula Weight: 233.05
Melting Point: 34-37°
Beilstein Reference: 2353567
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00047843
Formel:
C₇H₈IN Molecular Weight: 233.05 g/mol Schmelzpunkt: 34…37 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047843 CAS-Nummer: 35944-64-0 EINECS: 252-803-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |