3-Iod-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
631264-25G 631264-5G
SIAL631264-25GEA 139 EUR
SIAL631264-25G SIAL631264-5G
3-Iod-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
3-Iod-p-toluidin
Formel: C₇H₈IN
Molecular Weight: 233,05 g/mol
MDL: MFCD00047843
CAS-Nummer: 35944-64-0
EINECS: 252-803-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III