5-Iod-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Amino-4-iodtoluol, 5-Iod-2-methylanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
648647-1G 648647-5G
SIAL648647-1GEA 62 EUR
SIAL648647-1G SIAL648647-5G
5-Iod-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
5-Iod-o-toluidin
Formel: C₇H₈IN
Molecular Weight: 233,05 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…49 °C
MDL: MFCD00051531
CAS-Nummer: 83863-33-6
EINECS: 281-094-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III