4-Iod-o-toluidin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF1189. 005444-5G 005444-25G
CHMPCFF1189.EA 0 EUR
CHMPCFF1189. FLUO005444-5G FLUO005444-25G
4-Iod-o-toluidin
4-Iod-o-toluidin
Formel: C₇H₈IN
Siedepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91…92 °C
MDL: MFCD00025299
CAS-Nummer: 13194-68-8
EINECS: 236-154-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III